Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.53
EC Number:
276-262-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4216652
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
optical activity
[α]20/D −28°, c = 1 in DMF
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chiao-Ting Yen et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1933-1940 (2008-12-27)
Twenty-four new dipeptide analogs (1-24) of aurantiamide acetate were designed, synthesized, and assayed for effects on superoxide anion generation and elastase release by human neutrophils in response to fMLP/CB. Among them, seven N-(fluorenyl-9-methoxycarbonyl) (Fmoc)-dipeptides (6, 9, 12, 14, 17, 18