Przejdź do
459100
Lead(II) perchlorate hydrate
≥99.995%
Synonim(y):
Lead perchlorate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(ClO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.10 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
237-125-7
MDL number:
Assay:
≥99.995%
Form:
solid
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.995%
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
InChI key
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) perchlorate hydrate [Pb(ClO4)2. H2O] can be used as a precursor to synthesize:      
  • Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
  • Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.      
  • Lead coordination polymers.
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334081467863203580
description
≥99.995%
description
98%
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
crystals and lumps, solid
assay
≥99.995%
assay
98%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: iron
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lead
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) perchlorate hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207500-00-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)