Merck
459054
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic acid monomethyl ester
average Mw ~25,000
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H8)x(C11H16O4)y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mw ~25,000
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
lepkość
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)