Merck
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
92-99 °C (lit.)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)