Merck
458708
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol Violet sodium salt
Dye content 85 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.36
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 85%
mp
150 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
444 nm
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)