Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
optical activity
[α]20/D +124°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: ≥99% (HPLC)
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C[C@]12OC[C@@H](N1C(=O)C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C13H13NO2/c1-13-8-7-12(15)14(13)11(9-16-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,11H,9H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
InChI key
UFQSRYWJCHFOQX-DGCLKSJQSA-N
Application
High levels of asymmetric induction have been obtained with this chiral bicyclic lactam in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Munchhoff, M.J. Meters, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7086-7086 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)
A Rapid and Efficient Approach to Chiral, Nonracemic Aza Sugars from Nonsugars. A Formal Synthesis of 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-lyxitol.
A. I. Meyers et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2586-2587 (1996-04-19)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 458570-250MG | 04061832986081 |