Merck
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
114-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)