Merck
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
mp
45-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Zastosowanie
Plasticizer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)