Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Postać
chips in mineral oil
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
rezystywność
81 μΩ-cm, 20°C
tw
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
gęstość
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Klucz InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges