Merck
457906
Sigma-Aldrich
Propylene glycol ethyl ether acetate,mixture of isomers
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCCOC(C)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)