Merck
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp
128-130 °C (lit.)
λmaks.
260 nm
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)