Merck
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
tw
181 °C (lit.)
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)c1c(F)cccc1F