Merck
457124
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
75-78 °C (lit.)