Merck
457051
Sigma-Aldrich
3-(Ethoxymethylene)-1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC(=CHOC2H5)COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
237 °C (lit.)
gęstość
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO\C=C(\C(C)=O)C(=O)C(F)(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)