Merck
456470
Sigma-Aldrich
Allylbromodimethylsilane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(CH3)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
zanieczyszczenia
<3% diallyldimethylsilane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
gęstość
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Br)CC=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
TXEGFNIHBZYLTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)