Merck
455814
Sigma-Aldrich
Potassium chlorate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
KClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
mp
356 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)