Merck
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
Synonim(y):
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
Beilstein:
2053290
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
98%
mp
222-225 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Zastosowanie
Antioxidant
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)