Przejdź do
60080
Potassium borohydride
purum, ≥97.0% (RT)
Synonim(y):
Potassium tetrahydroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
237-360-5
MDL number:
Assay:
≥97.0% (RT)
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (RT)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium borohydride can be used:
  • As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
  • As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
  • To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Reactant commonly used as a reducing agent and as a boron source
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230170452890455571
description
purum, ≥97.0% (RT)
description
98%
description
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
description
≥97%
assay
≥97.0% (RT)
assay
98%
assay
98%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
mp
124-128 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium borohydride
signalword
Danger
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-23-5 + 13762-51-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)