Merck
455261
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3