Merck
454893
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetravinyldisiloxane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3Si(CH=CH2)2]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
65-68 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](O[Si](C)(C=C)C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C10H18OSi2/c1-7-12(5,8-2)11-13(6,9-3)10-4/h7-10H,1-4H2,5-6H3
Klucz InChI
BKPKTOIGWIYKJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup