Merck
454761
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC1=CCCCC1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)