Merck
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11P(C6H5)2(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
168-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)