Merck
454346
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
71-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)