Merck
454176
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis[[4-(4-aminophenoxy)phenyl]methanone]
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(H2NC6H4OC6H4CO)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
238 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccc(Oc5ccc(N)cc5)cc4)cc1
InChI
1S/C32H24N2O4/c33-25-9-17-29(18-10-25)37-27-13-5-23(6-14-27)31(35)21-1-2-22(4-3-21)32(36)24-7-15-28(16-8-24)38-30-19-11-26(34)12-20-30/h1-20H,33-34H2
Klucz InChI
HKWWRLBGQRLBRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)