Merck
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxymethyloctadecylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
197 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)