Merck
452661
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Synonim(y):
Benzyl N-[imino(1-pyrazolyl)methyl]carbamate, Z-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
Klucz InChI
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)