Merck
452637
Sigma-Aldrich
Catechol bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
1,2-(CF3SO3)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
Klucz InChI
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)