Merck
452114
Sigma-Aldrich
Ethyl bromofluoroacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH(F)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
154 °C (lit.)
gęstość
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(F)Br
InChI
1S/C4H6BrFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup