Merck
451991
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethyl-3-furancarbonitrile
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
163-169 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1oc(N)c(C#N)c1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3
Klucz InChI
ACHDPRAJHGRGDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-Amino-3-cyano-4, 5-dimethylfuran as precursors to butenolides and arylacetic acids.
Kooshkabadi H, et al.
Heterocycles, 29(7), 1221-1224 (1989)
N A Vaidya et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(10), 1422-1425 (1983-10-01)
Twenty-three substituted 3,4-dihydro-4-oxoquinazolines or 3,4-dihydro-4-oxoazaquinazolines have been synthesized utilizing 2-amino-3-cyano-4,5-dimethylfuran and methyl acrylate as precursors for synthesis of the required substituted anthranilates. Six additional azaquinazolones were synthesized from 2-aminonicotinic or 3-aminopicolinic acid for comparison studies. All compounds were evaluated in