Merck
451479
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4H-pyran-3-carbonitrile
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
159-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2C(C#N)=C(N)OC(C)=C2C(C)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-9(19)14-10(2)21-16(18)13(8-17)15(14)11-4-6-12(20-3)7-5-11/h4-7,15H,18H2,1-3H3
Klucz InChI
OGWHNVROOPHRTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3