Merck
451312
Sigma-Aldrich
Terbium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Terbium trichloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
TbCl3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.28 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
145-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)