Merck
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
KAlCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
253-255 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)