Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-737-5
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
mp
65-68 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
BWRCJLJJIXYLNV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthetic studies of the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and related analogues.
Belinda A and Thompson P.
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1099-1106 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 449490-10G | 04061831829914 |