Merck
449261
Platinum(II) hexafluoroacetylacetonate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt(C5HF6O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pt]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Application
Employed in chemical vapor deposition (CVD) of platinum and in the preparation of photoactivated hydrosilylation catalysts.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorganic Chemistry, 34, 3182-3182 (1995)
J. Catal., 159, 435-435 (1996)