Merck
448893
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.21
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)