Merck
447919
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
98%
Synonim(y):
BBOT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.56
Beilstein:
631803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
199-201 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
Klucz InChI
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in poly bottles