Merck
447773
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)-2-furoic acid
97%
Synonim(y):
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
216-219 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-3-1-2-4-8(7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
XUFDYUSOQQYQRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 4H-furo[3,2-b]indole derivatives. III. Preparation of 4H-furo[3,2-b]indole-2-carboxylic acid derivatives
Tanaka A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(4), 785-788 null