Merck
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonim(y):
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
2415534
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
bp
261 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)