Merck
447110
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
0.4 M in acetonitrile
Synonim(y):
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.45
Beilstein:
5196532
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.4 M in acetonitrile
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369
bp
81-82 °C
gęstość
0.828 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)