Merck
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
65-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)