Merck
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
Synonim(y):
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
45-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCB(CCCC)OCCN
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)