Merck
446351
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
97%
Synonim(y):
(S)-1-Methyl-2-(piperidinomethyl)pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.31
Beilstein:
4242955
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
Klucz InChI
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Useful chiral ligand for catalytic asymmetric aldol reactions. Mukaiyama, T.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)