Merck
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
lepkość
30 cP(lit.)
tw
127 °C/15 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
polyols and organic solvents: soluble
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Zastosowanie
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Cechy i korzyści
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)