Merck
446254
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
90%
zanieczyszczenia
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
lepkość
<100 cP, Brookfield(lit.)
tw
209 °C (lit.)
rozpuszczalność
polyols and organic solvents: soluble
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Zastosowanie
Moisture scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Cechy i korzyści
Reaction with water yields a volatile ketone and an amino alcohol.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)