Merck
445673
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
97%
Synonim(y):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.40
Beilstein:
7041232
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −20°, c = 1 in chloroform
mp
129-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
Zastosowanie
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids. Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines. Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)