Merck
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
Synonim(y):
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6F4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.349 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)