Merck
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
Synonim(y):
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H33NO2Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)