Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 127,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
Informacje o tej pozycji
127,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<1% methyl alcohol
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.73 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.579 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) |
| bp 154 °C (lit.) | bp 109-111 °C (lit.) | bp 95-97 °C/13 mmHg (lit.) | bp 117 °C/31 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl(trimethoxy)silane
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
18395-30-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?