Merck
443972
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
gęstość
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(Cl)c1
Zastosowanie
Used for the synthesis of fluorocyclohexadienes by electrochemical fluorination.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Appl. Electrochem., 25, 651-651 (1995)