Merck
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(ClO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.60
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
gęstość
1.445 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K